Få mere at vide
Invitrogen™ Human GLP-1 (1-37a) ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Human GLP-1 (1-37a) kvantificerer human GLP-1 (1-37a) i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant GLP-1 (1-37a).
GCG er også kendt som GLP1 eller Glucagon. Glucagon er et 29-aminosyrer bugspytkirtelhormon, der modvirker insulins glukosesænkende virkning ved at stimulere glykogenolyse og glukoneogenese. Det er kortlagt til 2q36-2q37. GLP1, også kendt som 7-37 for kodonerne af præproglucagon-molekylet, der koder for det, gør pancreas-beta-celler 'glucose-kompetente' og kan være nyttig i behandlingen af ikke-insulinafhængig diabetes mellitus. GLP1 er også en potent insulinsekretagog. Den spiller en vigtig rolle i den enteroinsulære akse, hvilket f.eks. skyldes opdagelsen af, at plasmainsulinniveauer, der ledsager oralt indtag af glucose, er større end dem, der observeres, når glucose gives intravenøst.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Gcg; Glicentin; Glicentin-relateret polypeptid; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; glukagon; glukagonlignende peptid 1; glucagon-lignende peptid 1; Glucagon-lignende peptid 1(7-36); Glucagon-lignende peptid 1(7-37); glukagon-lignende peptid 2; glucagon-lignende peptid-1; GRPP; inkretin hormon; MGC138331; OXM; OXY; Oxyntomodulin; PPG; præproglukagon |
| Analyseområde | 2,3 til 150 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2.3 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 2641 |
| Gen symbol | GCG |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |