Få mere at vide
R&D Systems™ Human GGT1 (NP_001275762.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18724477
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18724477 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18724477 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7860/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Tekniske data
Gene GGT1
Adgangsnummer NP_001275762.1
Gen-id (Entrez) 2678
Gene Alias CD224, CD224 antigen, D22S672, D22S73, D22S732, EC 2.3.2.2, gamma-glutamyl transpeptidase, gamma-glutamyltransferase 1MGC96904, gamma-glutamyltranspeptidase 1, GGT, GGT 1, GGT-1, GGTD, GGTMGC96963, glutamyl transpeptidase, GTG, MGC96892
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg