Få mere at vide
Invitrogen™ Human GFR alpha-2 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15276469
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. 15276469
Brand: Invitrogen™ PEP0254
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Synthetic Peptide
GFR alpha 2 Synthetic Peptide, PEP-0254, from Invitrogen.
GFRa-2 binds NTN and mediates activation of RET receptor tyrosine kinase by both NTN and GDNF. Thus, NTN, GFRa-2, and the Ret PTK form a complex to transduce NTN signal and to mediate NTN function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 2675
Arter Human
Oprensningsmetode purified
Adgangsnummer O00451
Fælles navn Human GFR alpha-2
Koncentration 200 μg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Oversigt Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Gen symbol GFRA2
Lyofiliseret, frysetørret No
Konserveringsmiddel 0.02% sodium azide
Produkttype Peptide
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Opbevaringsbuffer PBS