Få mere at vide
R&D Systems™ Human GFAP (NP_002046.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18774357
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18774357 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18774357 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2284.80 DKK / 10µg
    Spare 135.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Tekniske data
Gene GFAP
Adgangsnummer NP_002046.1
Gen-id (Entrez) 2670
Gene Alias ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg