Få mere at vide
R&D Systems™ Human GDF-5/BMP-14 (AAH32495.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18773047
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18773047 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18773047 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2382.16 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 234.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Gene GDF-5/BMP-14
Adgangsnummer AAH32495.1
Gen-id (Entrez) 8200
Gene Alias BMP14, BMP-14, Cartilage-derived morphogenetic protein 1, cartilage-derived morphogenetic protein-1, CDMP-1, CDMP1LAP4, GDF5, GDF-5, growth differentiation factor 5, growth/differentiation factor 5, OS5, Radotermin, SYNS2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg