Få mere at vide
R&D Systems™ Human GDF-11/BMP-11 (NP_005802.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18702037
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18702037 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18702037 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 122.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene GDF-11/BMP-11
Adgangsnummer NP_005802.1
Gen-id (Entrez) 10220
Gene Alias BMP11, BMP-11, BMP-11 BMP11Bone morphogenetic protein 11, GDF11, GDF-11, growth differentiation factor 11, growth/differentiation factor 11
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg