Få mere at vide
R&D Systems™ Human Gas6 (NP_000811.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18441770
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18441770 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18441770 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5183.85 DKK / 10µg
    Spare 301.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Gas6
Adgangsnummer NP_000811.1
Gen-id (Entrez) 2621
Gene Alias AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg