Få mere at vide
Human Gas6 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Descrizione
Gas6 Polyclonal specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Gas6 |
| Applikationer | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Koncentration | LYOPH |
| Konjugeret | Biotin |
| Fortynding | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Genadgangsnr. | NP_000811 |
| Gene Alias | AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6 |
| Gensymboler | GAS6 |
| Værtsarter | Goat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?