missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Menneskelig GAPDH ELISA Kit

Artikelnummer. 17194959
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17194959

Brand: Invitrogen™ EH207RBX5

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA

Human GAPDH kvantificerer human GAPDH i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant GAPDH.

GAPDH (Glyceraldehyd-3-phosphat dehydrogenase) er et katalytisk enzym, der almindeligvis er kendt for at være involveret i glykolyse. GAPDH eksisterer som en tetramer af identiske 37-kDa-underenheder og katalyserer den reversible reduktion af 1,3-bisphosphoglycerat til glyceraldehyd-3-phosphophat i nærvær af NADPH. Udover at spille en nøglerolle i glykolyse, er GAPDH allestedsnærværende udtrykt og viser andre aktiviteter, der ikke er relateret til dets glykolytiske funktion. GAPDH er rapporteret at være involveret i processerne med DNA-replikation, DNA-reparation, nuklear RNA-eksport, membranfusion og mikrotubulibundtning. Undersøgelser viser, at GAPDH spiller en væsentlig rolle i genekspression observeret i apoptose og som en del af den cellulære fænotype af aldersrelaterede neurodegenerative sygdomme. Yderligere er GAPDH involveret i andre cellulære processer lige fra membranfusion og neuronal apoptose i cancer. GAPDH er rapporteret at binde til en række andre proteiner, herunder amyloid-precursorproteinet, mutationer, hvori forårsager nogle former for Alzheimers sygdom (AD), og polyglutaminkanalerne i Huntingtin, hvis proteinprodukt afvigende former er forårsagende for Huntingtons sygdom. Forbindelser mellem GAPDH, actin og tubulin er også blevet rapporteret. Da GAPDH udtrykkes ved høje niveauer i de fleste væv, er det nyttigt som proteinbelastningskontrol i Western Blot-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer 38 kDa BFA-afhængigt ADP-ribosyleringssubstrat; ældningsassocieret gen 9-protein; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; epididymis sekretorisk protein Li 278; epididymis sekretorisk sædbindende protein Li 162 eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; Gapd; GAPD2; gapdh; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; GAPDS; Gapd-s; glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase; glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase, testikelspecifik; glyceraldehydphosphatdehydrogenase; glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase; Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase 2; glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase GAPDH; glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase-lignende-17-protein; glyceraldehyd-3-phosphat dehydrogenase type 2; glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase, spermatogen; Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase, testikelspecifik; glyceraldehyd-phosphat-dehydrogenase; glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase; HEL-S-162 eP; HEL-S-278; HGNC:4141; HSD35; HSD-35; I79
Analyseområde 0,82 til 200 ng/ml
Assay følsomhed 0.82 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 2597, 26330
Gen symbol GAPDH, GAPDHS
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål GAPDH
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.