Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig gamma-globulin
Artikelnummer. 11859220
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11859220 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11859220 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31879
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Menneskelig kontrol
Koncentrationen kan variere en smule fra lot-til-lot, se lot-specifikt datablad for præcis koncentration. Opbevaring: Efter åbning fortyndes kun nok antistof til en enkelt dags brug. Oprindelsesland: USA.
Humant IgG, også kendt som humant immunoglobulin G, er et antistof, der produceres af immunsystemet som reaktion på antigener. Det er det mest udtalte immunglobulin i blodet og spiller en nøglerolle i forsvaret mod patogener. IgG virker ved at binde sig til specifikke antigener og fremme deres clearing fra kroppen gennem forskellige mekanismer, herunder fagocytose og komplementaktivering. IgG er også involveret i andre immunresponser, såsom antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og neutralisering af toksiner. Human IgG kan bruges i forskning til at studere immunresponsen på patogener og til at udvikle diagnostiske tests og terapeutiske interventioner for infektions- og autoimmune sygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Human Gamma Globulin
Mængde 10 mg
Koncentration 11.9 mg/mL
Formulering PBS uden konserveringsmiddel; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, ChIP-assay, Immunfældning, Flowcytometri
Isotype Ig