Få mere at vide
R&D Systems™ Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit
Mængde:
1 Kit
Beskrivelse
The Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0.31 to 10 ng/mL |
| Assay følsomhed | 0.085 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Galectin-3. This assay cross-reacts 58% with Mouse Galectin-3. |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 3958 |
| Gen symbol | LGALS3 |
| Mængde | 1 Kit |
| Vis mere |