missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Menneskelig FSH ELISA Kit

Artikelnummer. p-7219388
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17144959

Brand: Invitrogen™ EH202RBX5

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA

Humant FSH kvantificerer humant FSH i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant FSH.

Follikelstimulatinhormon (FSH) er et medlem af glykoproteinhormonfamilien. Medlemmer af denne familie består af en identisk alfa-underenhed og en hormonspecifik beta-underenhed. Alternativ splejsning resulterer i to transkriptvarianter, der koder for det samme protein. FSH udskilles af gonadotrope celler i hypofysen og inducerer sammen med luteiniserende hormon æg- og sædproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer klasse 1 follikelstimulerende hormon beta-polypeptid; klasse 2 follikelstimulerende hormon beta-polypeptid; follikel - stimulerende hormon underenhed beta; follikelstimulerende hormon beta; follikelstimulerende hormon beta-underenhed; follikelstimulerende hormon beta-subunit precursor; follikelstimulerende hormon underenhed beta; follikelstimulerende hormon, beta-polypeptid; follikelstimulerende hormon beta-underenhed; follikelstimulerende hormon beta-underenhed; follikelstimulerende hormon underenhed beta; follikelstimulerende hormon, beta-polypeptid; follitropin beta-kæde; Follitropin underenhed beta; follitropin, beta-kæde; FSH; FSH-alfa; FSHB; FSH-B; Fshbeta; FSH-beta; HH24; LSH-alfa; præfollikelstimulerende hormon beta-kæde; TSH-alfa
Analyseområde 8 til 2.000 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 2488
Gen symbol FSHB
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Follikelstimulerende hormon
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.