Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig FSH ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Humant FSH kvantificerer humant FSH i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant FSH.
Follikelstimulatinhormon (FSH) er et medlem af glykoproteinhormonfamilien. Medlemmer af denne familie består af en identisk alfa-underenhed og en hormonspecifik beta-underenhed. Alternativ splejsning resulterer i to transkriptvarianter, der koder for det samme protein. FSH udskilles af gonadotrope celler i hypofysen og inducerer sammen med luteiniserende hormon æg- og sædproduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | klasse 1 follikelstimulerende hormon beta-polypeptid; klasse 2 follikelstimulerende hormon beta-polypeptid; follikel - stimulerende hormon underenhed beta; follikelstimulerende hormon beta; follikelstimulerende hormon beta-underenhed; follikelstimulerende hormon beta-subunit precursor; follikelstimulerende hormon underenhed beta; follikelstimulerende hormon, beta-polypeptid; follikelstimulerende hormon beta-underenhed; follikelstimulerende hormon beta-underenhed; follikelstimulerende hormon underenhed beta; follikelstimulerende hormon, beta-polypeptid; follitropin beta-kæde; Follitropin underenhed beta; follitropin, beta-kæde; FSH; FSH-alfa; FSHB; FSH-B; Fshbeta; FSH-beta; HH24; LSH-alfa; præfollikelstimulerende hormon beta-kæde; TSH-alfa |
| Analyseområde | 8 til 2.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 8 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 2488 |
| Gen symbol | FSHB |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |