Få mere at vide
R&D Systems™ Human Fructosamine-3-kinase (NP_071441.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18722337
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18722337 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18722337 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Gene FN3K
Adgangsnummer NP_071441.1
Gen-id (Entrez) 64122
Gene Alias EC 2.7.1.-, FN3K, fructosamine 3 kinase, fructosamine-3-kinase
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg