Få mere at vide
Human FoxP3 Buffer Set; BD
Artikelnummer. 15859928
Skift visning
Mængde:
100 Tests
Artikelnummer. Mængde
15859928 100 Tests
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15859928 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 560098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Human FoxP3 Buffer Set is optimized for use with the FoxP3 mAb clone 259D/C7. It is intented for the fixation and permeabilization of PBMCs (orlysed whole blood) for intracellular staining of Human FoxP3 and surface staining of the appropriate CD markers. See recommended assay procedure for the Human FoxP3 Buffer Set and the FoxP3 conjugates for the proper use and handling of these products.
Kit components:
Human FoxP3 Buffer A (10 X) 100tests
Human FoxP3 Buffer bA (50 X) 100tests
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 Tests
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Primary
Målarter Human