Beskrivelse
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Tekniske data
Tekniske data
| Leveringstype | Enkelt rør, tørret ned |
| Format | Solid |
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometri |
| Oversigt | Forward PCR/SEQ Primer, 25 nmol, fast, afsaltet rensning, Hs00196555_CE Primer ID, 8 nmol minimalt specifikationsudbytte, Non-tailed Primer 5'-tail mulighed, menneskelige arter, enkelt rør, leveret i et enkelt rør, tørret ned, brugt til PCR-reaktion og cyklussekvens |
| Produkttype | Forward PCR eller SEQ Primer |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | ADN |
| Oprensningsmetode | Afsaltet |
| Renhed | Desalted |
| Primer | Frem PCR/SEQ |
| Mængde | 25 nmol |
| Vis mere |