Få mere at vide
Human FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143116 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143116 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632031Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa