Få mere at vide
Abcam Menneskelig FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32156128 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32156128 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32156128 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2656272x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
FOCAD KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp deletion i exon 12. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg ...
FOCAD KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp deletion i ekson 12. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler