Få mere at vide
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit
Tilstrækkelig til:
1 x 96-well Plate
Beskrivelse
The Human Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Flt-3 Ligand in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay følsomhed | 7pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Flt-3 Ligand |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-well Plate |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 2323 |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Citrate Plasma (50uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |