Beskrivelse
FLAD1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp indsættelse i ekson 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |