Beskrivelse
KE00321 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The human FGFR4 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous human FGFR4. The assay recognizes human FGFR4. An antibody specific for human FGFR4 has been pre-coated onto the microwells. The human FGFR4 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody specific for human FGFR4 is added to detect the captured human FGFR4 protein. For signal development, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | Sandwich |
| Værtsarter | ADN |
| Mængde | 96 prøver |
| Format | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Human FGFR4 ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine