Få mere at vide
Invitrogen™ Human FGF-23 ELISA Kit
Artikelnummer. 18587944
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Artikelnummer. 18587944
Brand: Invitrogen™ EH189RBX10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human FGF-23 kvantificerer human FGF-23 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant FGF-23.
Proteinet kodet af dette gen er medlem af fibroblast vækstfaktorfamilien. FGF-familiemedlemmer har brede mitogene og celleoverlevelsesaktiviteter og er involveret i en række biologiske processer, herunder embryonal udvikling, cellevækst, morfogenese, vævsreparation, tumorvækst og invasion. Produktet af dette gen hæmmer renal tubulær fosfattransport. Dette gen blev identificeret ved dets mutationer forbundet med autosomal dominerende hypofosfatemisk rakitis, en arvelig fosfatspildsforstyrrelse. Unormalt højt niveau af ekspression af dette gen blev fundet i onkogen hypophosphatemisk osteomalaci, en fænotypisk lignende sygdom forårsaget af unormal fosfatmetabolisme. Mutationer i dette gen har også vist sig at forårsage familiær tumoral calcinose med hyperphosphatæmi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Fibroblast vækstfaktor; fibroblast vækstfaktor 23; Fibroblast vækstfaktor 23 C-terminalt peptid; Fibroblast vækstfaktor 23 N-terminalt peptid; HPDR2; HYPF; Phosphatonin; PHPTC; tumor-afledt hypophosphatæmi-inducerende faktor; Tumor-afledt hypophosphatæmi-inducerende faktor; UNQ3027/PRO9828
Analyseområde 0,3 til 75 ng/ml
Assay følsomhed 0.3 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 8074
Gen symbol FGF23
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål FGF23
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min