Få mere at vide
Invitrogen™ Human FGF-23 ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Human FGF-23 kvantificerer human FGF-23 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant FGF-23.
Proteinet kodet af dette gen er medlem af fibroblast vækstfaktorfamilien. FGF-familiemedlemmer har brede mitogene og celleoverlevelsesaktiviteter og er involveret i en række biologiske processer, herunder embryonal udvikling, cellevækst, morfogenese, vævsreparation, tumorvækst og invasion. Produktet af dette gen hæmmer renal tubulær fosfattransport. Dette gen blev identificeret ved dets mutationer forbundet med autosomal dominerende hypofosfatemisk rakitis, en arvelig fosfatspildsforstyrrelse. Unormalt højt niveau af ekspression af dette gen blev fundet i onkogen hypophosphatemisk osteomalaci, en fænotypisk lignende sygdom forårsaget af unormal fosfatmetabolisme. Mutationer i dette gen har også vist sig at forårsage familiær tumoral calcinose med hyperphosphatæmi.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Fibroblast vækstfaktor; fibroblast vækstfaktor 23; Fibroblast vækstfaktor 23 C-terminalt peptid; Fibroblast vækstfaktor 23 N-terminalt peptid; HPDR2; HYPF; Phosphatonin; PHPTC; tumor-afledt hypophosphatæmi-inducerende faktor; Tumor-afledt hypophosphatæmi-inducerende faktor; UNQ3027/PRO9828 |
| Analyseområde | 0,3 til 75 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.3 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 8074 |
| Gen symbol | FGF23 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |