Få mere at vide
R&D Systems™ Human FAP (NP_004451) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18790369
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18790369 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18790369 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00 DKK
    5446.35 DKK / 10µg
    Spare 313.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Tekniske data
Gene Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Adgangsnummer NP_004451
Gen-id (Entrez) 2191
Gene Alias 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg