Få mere at vide
Human FANCG knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32155946 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32155946 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2588701Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human FANCG knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FANCG knockout HEK-293T