Få mere at vide
Abcam Human ETS2 knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32155433 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32155433 1.000.000 celler
32142622 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32155433 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2749451000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
TERT KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. 63 bp deletion (allel 1) og 1 bp indsættelse efter Lys168 (allel 2) af WT-proteinet Knockout. For at bestille både knockout og wildtype kontrolceller: vælg 2 x 1000000 C...
TERT KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. 63 bp deletion (allel 1) og 1 bp indsættelse efter Lys168 (allel 2) af WT-proteinet Knockout. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler