Få mere at vide
Human ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142697 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142697 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2588621Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ERGIC2 (PTX1) knockout HeLa