Få mere at vide
R&D Systems™ Human Erg (NP_891548.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18703807
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18703807 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18703807 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Gene ERG
Adgangsnummer NP_891548.1
Gen-id (Entrez) 2078
Gene Alias transcriptional regulator ERG, 10 ets-related, erg-3, p55, TMPRSS2-ERG prostate cancer specific, transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian), v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg