Få mere at vide
Human/Equine CD11b/Integrin alpha M Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB16991
3034.50 DKK valid until 2025-12-16
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24090" for at få din tilbudspris.
Produktkode 18191341
  • 3755.00 DKK / 100µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CD11b Monoclonal specifically detects CD11b in Human, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CD11b
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
NP_001139280
ITGAM
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD11b/Integrin alpha M Phe17-Asn1105 Accession # NP_001139280
100 μg
Primary
Detects human CD11b/Integrin alpha M in direct ELISAs.
Human, Equine
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
238446
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, Integrin alpha M, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), ITGAM, Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3684
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.