Få mere at vide
Abcam Human ENPP2 (ATX) knockout HeLa-cellelinje
Product Code. 32157786 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Product Code. Mængde
32157786 2 x 1.000.000 celler
1 options
Product Code. 32157786 Supplier Abcam Supplier No. ab2653772x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ENPP2 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 29 bp deletion i exon 10 og 8 bp deletion i exon 10. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For at ...
ENPP2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 29 bp deletion i exon 10 og 8 bp deletion i exon 10. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifications
Mængde 2 x 1.000.000 celler