Beskrivelse
KE00259 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Det humane endostatin ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent humant endostatin. Analysen genkender humant endostatin. Et antistof specifikt for humant endostatin er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Det humane endostatinprotein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for humant endostatin for at påvise det indfangede humane endostatinprotein. Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay følsomhed | 4.3 pg/mL |
| Assay | Sandwich |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Spyt, Serum |
| Tilstrækkelig til | 96 prøver |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Mængde | 1 x 96 brønds plade |
| Mål | ADN |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Human Endostatin ELISA Kit, 96 RXN
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine