Få mere at vide
Human EMC2 (TTC35) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32153694 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32153694 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631871Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human EMC2 (TTC35) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: EMC2 (TTC35) knockout HeLa