Få mere at vide
Human ELOF1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156155 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156155 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631861Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human ELOF1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ELOF1 knockout HEK-293T