Få mere at vide
Human EIF1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156852 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156852 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631811Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Human EIF1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: EIF1 knockout HEK-293T