Få mere at vide
Invitrogen™ Human Dopaminerg Neuron Immunocytokemi Kit
Artikelnummer. 15994194
Skift visning
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
40 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15994194 40 reaktioner 40 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15994194 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A29515
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Human Dopaminergic Neuron Immunocytochemistry Kit muliggør optimal billedbaseret analyse af tre nøglemarkører for neural differentiering: OTX2, FoxA2 og tyrosinhydroxylase (TH).
Dette højtydende immuncytokemi-sæt (ICC) indeholder et komplet sæt primære og sekundære antistoffer, en nuklear DNA-farvning og præfabrikerede buffere til et optimeret farvningseksperiment.
Human Dopaminergic Neuron Immunocytokemi Kit giver dig mulighed for at:
• Bekræft ekspression af centrale cellulære markører med meget specifikke antistoffer
• Få flere oplysninger pr. prøve ved at måle mere end én markør ad gangen
• Generer smukke multipleksede billeder med minimal indsats
• Spar tid og undgå celletab ved at minimere unødvendige vasketrin i din farvningsprotokol
• Behandl prøver med tillid ved hjælp af et komplet og
optimeret sæt af ICC-reagenser Bekræft ekspression af cellulære nøglemarkører
Antistofferne inkluderet i sættet er omhyggeligt udvalgt og valideret til høj ydeevne i ICC-analysen af gulvpladeprogenitorer og dopaminerge neuroner. OTX2 og FoxA2 er kritiske nukleare markører, mens TH er en vigtig cytoplasmatisk markør.
Få flere oplysninger pr. prøve
Antistofkombinationerne i sættet er designet til at give mulighed for specifik og samtidig vurdering af to markører ad gangen (f.eks. OTX2 og FoxA2 og FoxA2 og TH) sammen med nuklear DNA-farvning for at hjælpe med at spare tid og dyrebar prøve.
Generer smukke multipleksede billeder
Drevet af den overlegne ydeevne fra lysstærke, fotostabile Alexa Fluor™ farvestoffer, muliggør dette sæt erhvervelse af smukke multipleksede billeder af centrale neurale differentieringsmarkørers udtryk ved hjælp af almindeligt tilgængelige blå, grønne og orange/røde filtersæt.
Minimer unødvendige vasketrin
Den strømlinede metode, der anbefales til dette sæt, eliminerer unødvendige vasketrin, der findes i standard ICC-protokoller, hvilket hjælper med at spare tid og mindske sandsynligheden for celletab under farvningsprotokollen. De eneste påkrævede vaske er efter inkubation med primære og sekundære antistoffer.
Behandl prøver med tillid Et optimeret
sæt af præfabrikerede fikserings-, permeabiliserings-, blokerings- og vaskebuffere giver dig mulighed for at fokusere på at besvare videnskabelige spørgsmål i stedet for at bruge tid på at forberede reagenser og bestemme kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 40 reaktioner
Indhold og opbevaring
  • 10μ L af Gede Anti-Human OT x 2 (2000 X)
  • 10μ L af Mouse Anti-Human FoxA2 (1000 X)
  • 10μ L af kanin anti-human tyrosin hydroxylase (1000 X)
  • 20μ L af Alexa Fluor 488 æsel anti-ged IgG (250 X)
    • 20μ L af Alexa Fluor 488 æsel anti-kanin IgG (250 X)
    • 20μ L af Alexa Fluor 555 Donkey Anti-Mouse (250 X)
    • 20μ L af Alexa Fluor 594 Donkey Anti-Mouse (250 X)
    • 1 hætteglas af NucBlue Fast celle ReadyProbes Reagens (1 X)
    • 10 ml fikseringsopløsning (1 x)
    • 10 ml permeabiliseringsopløsning (1 x)
    • 20 ml blokeringsopløsning (1 x)
    • 20 ml vaskebuffer (10 x)
      Opbevares ved -20 C °til +4 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Produkttype Immuncytokemi-sæt