Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Diaphragm Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18261465
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18261465 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18261465 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 DKK
    2905.35 DKK / 1mg
    Spare 169.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Diaphragm Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Væv Skeletal Muscle
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Diaphragm
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Diaphragm Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only