Få mere at vide
Human DHX58 (RLR) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141680 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32141680 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2579211Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human DHX58 (RLR) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DHX58 (RLR) knockout A549