Få mere at vide
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143688 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143688 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2588431Kit
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DGUOK (dGK) knockout HEK-293T