Beskrivelse
DGCR8 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |