Få mere at vide
Gibco™ Human dendritiske celle cytokinpakke, PeproTech®
Artikelnummer. 17813703
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17813703 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17813703 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. HDC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Den humane dendritiske celle cytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til dyrkning af humane dendritiske celler.
IL-4 er et pleiotropt cytokin, der regulerer forskellige T- og B-celleresponser, herunder celleproliferation, overlevelse og genekspression. Produceret af mastceller, T-celler og knoglemarvsstromaceller regulerer IL-4 differentieringen af naive CD4+ T-celler til hjælper-Th2-celler.
GM-CSF er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der stimulerer udviklingen af neutrofiler og makrofager og fremmer spredningen og udviklingen af tidlige erythroide megakaryocytiske og eosinofile progenitorceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Funktionel analyse
Produkttype Dendritiske celle cytokinpakke
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring 100μ g Human IL-4 (Kat. nr. 200-04-100 UG), 100μ g Human GM-CSF (kat. nr. 300-03-100 UG)
Arter ADN