Få mere at vide
Human Cytokine A Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay, R&D Systems™
Artikelnummer. 30001671
Skift visning
Mængde:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001671 5 Plex
18422100 19 Plex
18491400 18 Plex
18481530 21 Plex
18462120 22 Plex
18452520 13 Plex
18431210 20 Plex
18482300 2 Plex
18451950 11 Plex
18432230 17 Plex
18482650 3 Plex
18442120 4 Plex
18482520 14 Plex
18482450 10 Plex
18442320 9 Plex
18401440 7 Plex
18492220 8 Plex
18481430 12 Plex
18451320 6 Plex
18481920 15 Plex
18482400 16 Plex
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 30001671 Leverandør R&D Systems Leverandørnr. FCSTM0305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16726.04 DKK
    14999.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 1726.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Mængde 5 Plex
Arter Human
Bindende mål Multiplex Cytokine Assay Kits
Til brug med (applikation) ELISA
Produktlinje R&D Systems
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.