Få mere at vide
Invitrogen™ Humant cytokrom C ELISA Kit
Artikelnummer. 15561847
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15561847
Brand: Invitrogen™ BMS263TEN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Cytochrome c
Biotin-Conjugate anti-human Cytochrome c monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human Cytochrome c Standard lyophilized, 10ng/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Det menneskelige cytochrome c ELISA kvantificerer Hu cytochrom c i humane cellelysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu cytochrom c. Metodens princip The Human cytochrome c solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Cytokrom C er et elektrontransporterende protein, der befinder sig i mitokondriernes intermembranrum, hvor det spiller en kritisk rolle i oxidativ fosforylering og produktionen af cellulær ATP . Frigivelse af cytokrom C fra mitokondrierne til cytosolen udløses af apoptotiske stimuli. I cytoplasmaet binder cytochrom C apoptotisk proteaseaktiverende faktor, som aktiverer den apoptotiske initiator procaspase 9. Cytosolisk cytokrom C fungerer i aktiveringen af caspase 3, et ICE-familiemolekyle, der er en nøgleeffektor af apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P99999
Analyseområde 0,08 til 5,0 ng/ml
Assay følsomhed 0.05 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cellelysater
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 54205
Gen symbol CYC,HCS,THC4
Interassay CV 4%
Intraassay CV 6
Sættets indhold Forbelagte plader med 96 brønde, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, Lyseringsbuffer, kromogen, Stop Løsning, Kontrolelementer, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cellelysat 5μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CYC, somatisk Cytokrom C, HCS
Mål Cytokrom C
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min