Få mere at vide
Abcam Menneskelig CYP24A1 knockout A549 cellelinje
Artikelnummer. 32157705 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32157705 1.000.000 celler
32141545 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157705 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2737351000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CYP24A1 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået med CRISPR/Cas9 X = 1 bp sletning Frameshift: 98%. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille k...
CYP24A1 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved CRISPR/Cas9 X = 1 bp deletion Frameshift: 98%. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler