Få mere at vide
R&D Systems™ Human CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit
Tilstrækkelig til:
1 x 96-brønds plade
Beskrivelse
The Human CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL9/MIG in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay følsomhed | 11.3pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human MIG |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 4283 |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |