Få mere at vide
R&D Systems™ Human CUL3 (NP_003581.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18751327
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18751327 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18751327 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3511
Tekniske data
Gene Cullin 3
Adgangsnummer NP_003581.1
Gen-id (Entrez) 8452
Gene Alias CUL-3, cullin 3, cullin-3, KIAA0617, NEDAUS, PHA2E
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg