Få mere at vide
Invitrogen™ Human Cu/ZnSOD ELISA Kit
Artikelnummer. 15531737
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15531737
Brand: Invitrogen™ BMS222
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Cu/ZnSOD
HRP-Conjugate anti-human Cu/ZnSOD monoclonal antibody
Human Cu/ZnSOD Standard, 5ng/mL
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Phosphate Buffered Saline Concentrate (PBS) 20x
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Cu/Zn Superoxid Dismutase (Hu Cu/ZnSOD)) ELISA kvantificerer Hu Cu/ZnSOD i humant serum, plasma, fostervand, urin, føtalt navlestrengsveneblod eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Cu/ZnSOD. Metodens princip The Human Cu/ZnSOD solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
SOD1 (superoxiddismutase) binder kobber- og zinkioner og er et af to isozymer, der er ansvarlige for at ødelægge frie superoxidradikaler i kroppen. Dette isozym er et opløseligt cytoplasmatisk protein, der fungerer som en homodimer til at omdanne naturligt forekommende, men skadelige superoxidradikaler til molekylært oxygen og hydrogenperoxid. Det andet isozym er et mitokondrielt protein. Mutationer i dette gen er blevet impliceret som årsager til familiær amyotrofisk lateral sklerose. Sjældne transkriptvarianter er blevet rapporteret for dette gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P00441
Analyseområde 0,08 til 5,0 ng/ml
Assay følsomhed 0.04 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Fostervand, Fosterets navlestrengsveneblod, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 6647
Gen symbol ALS,ALS1,HEL-S-44,IPOA,SOD,hSod1,homodimer
Interassay CV 5.8%
Intraassay CV 5.1
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Kontrolelementer, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Fostervand 10μ L, føtalt navlestrengsveneblod 10μ L, Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L, Urin 10μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Cu/Zn Superoxid Dismutase
Mål SOD1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 10 min