Få mere at vide
Human CTSC (Cathepsin C) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32146112 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32146112 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2579091Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human CTSC (Cathepsin C) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CTSC (Cathepsin C) knockout HeLa