Få mere at vide
R&D Systems™ Human CRBN (NP_057386.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18791457
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18791457 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18791457 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Gene CRBN
Adgangsnummer NP_057386.2
Gen-id (Entrez) 51185
Gene Alias cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2 A, protein cereblon, protein x 0001
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg