Få mere at vide
Human COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32145757 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32145757 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2578941Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T