Få mere at vide
R&D Systems™ Human Contactin-5 (NP_055176) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18791469
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18791469 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18791469 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6041.94 DKK
    5446.35 DKK / 10µg
    Spare 595.59 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_055176
Gen-id (Entrez) 53942
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg